Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline, Millipore®
Leverancier:   Merck
L(-)-Proline, Millipore®
Leverancier:  Merck
Certificaten
L(-)-Proline, Millipore®
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Product Family Options
Productinformatie