L(-)-Proline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Synoniemen: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS-nummer:147-85-3
- Formule:C₅H₉NO₂
- MDL-nummer:MFCD00064318
- Molecular Weight:115.13 g/mol
- Merck index:14,7780
- Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:∼ 225 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,36
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-702-2
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Synoniemen: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS-nummer:147-85-3
- Formule:C₅H₉NO₂
- MDL-nummer:MFCD00064318
- Molecular Weight:115.13 g/mol
- Merck index:14,7780
- Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:∼ 225 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,36
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-702-2