Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethanolamine 99%
Ethanolamine 99%
Corrosief
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Ethanolamine 99%
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
Ethanolamine 99%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Aminoethanol, Monoethanolamine
  • CAS-nummer:141-43-5
  • Formule:NH₂CH₂CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00008183
  • Molecular Weight:61.08 g/mol
  • Kokend Pt:170 °C
  • Smelten Pt:10…11 °C
  • Smelten Pt:10 - 11 °C
  • Dichtheid:1,012
  • Flits Pt:91 °C
  • UN:2491
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 100 g
       21,80 €
  • Bottle
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 102,00 €
    102,00 €
    1 * 1 kg
       102,00 €