VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l), Plastic bottle, 100 mL
Leverancier: VWR Chemicals
VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
Catalogus # E521-100ML
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
DNase-free
- RNase-free
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.