Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
APC-Cy7 Tandem
APC-Cy7 Tandem, ReadiUse™ fluorescent probe, preactivated
APC-Cy7 Tandem, ReadiUse™ fluorescent probe, preactivated
Irriterend
APC-Cy7 Tandem, ReadiUse™ fluorescent probe, preactivated
Catalogus # AATB2587
Leverancier:
AAT Bioquest
CAS-nummer:
Afbeelding vergroten
Irriterend
APC-Cy7 Tandem, ReadiUse™ fluorescent probe, preactivated
Catalogus # AATB2587
Leverancier:
AAT Bioquest
CAS-nummer:
Specificaties
Verpakking:
Plastic bottle
VPE:
1 mg
Seq:
2070
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
:
:
105000 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Productdetails