Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-DEVD-AMC
Ac-DEVD-AMC
Plastic Bottle, 5 mg
Catalogus # AATB13402
Leverancier:   AAT Bioquest
Ac-DEVD-AMC
Catalogus # AATB13402
Leverancier:  AAT Bioquest
CAS-nummer:  
Ac-DEVD-AMC
Ac-DEVD-AMC
Plastic Bottle, 5 mg
CAS-nummer:  
Price
156,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Ac-DEVD-AMC is a fluorogenic substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
  • Hazard Class/ Packing Group: 5, II
  • GHS symbol: GHS07
  • Signal Word: Warning
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic Bottle
  • VPE:
    5 mg
  • Cat. No.:
    AATB13402
  • Protein/peptide name:
    Ac-DEVD-AMC
  • Zuiverheid:
    90%
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.