Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Plastic bottle, 5 mg
Catalogus # AATB13479
Leverancier: AAT Bioquest
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Catalogus # AATB13479
Leverancier: AAT Bioquest
CAS-nummer: 1431362-79-6
Ga naar:
Product Details & Documents
The weakly fluorescent AMC substrates generate the bright blue fluorescent AMC product that has Ex/Em = 351/430 nm, and can be easily detected with a DAPI filter set.
- High fluorescence
- Rapid activation
- CAS-nummer:1431362-79-6
- Molecular Weight:498.57 g/mol
- ADR:5,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:5 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.