Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechterhouder
Scheitrechterhouder
voor 1 scheitrechter vanaf 75 mm Ø
Catalogus # 241-0345
Leverancier:   Brand
Scheitrechterhouder
Catalogus # 241-0345
Leverancier:  Brand
Scheitrechterhouder
Scheitrechterhouder
voor 1 scheitrechter vanaf 75 mm Ø
Price
12,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
Voor conische scheitrechters tot 1000 ml. Gemakkelijk bevestigd op steunen met een buitendiameter van 8 to 14 mm met een borgmoer.
Specificaties
  • Omschrijving:
    voor 1 scheitrechter vanaf 75 mm Ø