Trechterhouders
Leverancier: Brand
Ga naar:
Over dit artikel
PP, wit.
Ondersteunt 1 of 2 trechters met een buitendiameter aan de bovenkant van 50 tot 120 mm. Gemakkelijk te monteren op de steunen met een buitendiameter van 8 tot 14 mm met een borgmoer.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP, wit.
Ondersteunt 1 of 2 trechters met een buitendiameter aan de bovenkant van 50 tot 120 mm. Gemakkelijk te monteren op de steunen met een buitendiameter van 8 tot 14 mm met een borgmoer.
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.