Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprayer
Sprayer
Sprayer, complete
Catalogus # 217-0695
Leverancier:   Lenz Laborglas
Sprayer
Catalogus # 217-0695
Leverancier:  Lenz Laborglas
Sprayer
Sprayer
Sprayer, complete
Price
79,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass sprayer.
 : Complete sprayer consists of 100 ml Erlenmeyer flask with socket NS 19/26, sprayer head with clamp and rubber bulb.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Sprayer, complete
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sprayer head, NS 19/26, without flask or rubber bulb
    Sprayer head, NS 19/26, without flask or rubber bulb
    201-1434
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rubber bulb
    Rubber bulb
    LENZ05470005
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,00 €