Extension Set
Extension set with clamp and valve, 0 - 750 ml/hr, 2000 mm
BDAMMFX2289E
Extension set of length 200 cm with priming volume 0,9 ml.
- Bore: 0,7 mm
- Consists of one pinch clamp(s) and one male Luer(s)
- Low sorbing
- Polyethylene lined PVC
- Stroomsnelheid:0 - 750 ml/hr
- Omschrijving:Extension set with clamp and valve
- Lengte:2000 mm
- Cat. No.:BDAMMFX2289E
- Latex/latexvrij:Latexvrij
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.