2-Propanol standard for the analysis of tobacco
6685.4000
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:4 L
- Seq:5162
- Assay (2-Propanol) (raw material):≥ 99.8 %
- Assay (Ethanol) (raw material):≥ 99.2 %
- Assay (n-Heptadecane) (raw material):≥ 99.0 %
- Ethanol:2 g/l
- n-Heptadecane:0.3 g/l
- Water:≤ 0.1 %
:
:60.1 g/mol
:82 °C (1013 hPa)
:–89 °C
:0,786 g/cm³ (20 °C)
:12 °C
:Kamertemperatuur
:200-661-7
:1219
:3,II
:GHS02
:GHS07
:67-63-0
:(CH₃)₂CHOH
:MFCD00011674