Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire Baskets for Test Tubes
Wire Baskets for Test Tubes
Leverancier:   LINKER INDUSTRIE TECHN
Wire Baskets for Test Tubes
Leverancier:  LINKER INDUSTRIE TECHN
Certificaten
Wire Baskets for Test Tubes
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Product Family Options
Productinformatie
  • b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • 100×100×100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 120×120×120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 35,40 €
    35,40 €
    1 * 1 ST
       35,40 €
  • 140×140×140 mm