Table clamp
Table clamp, 60 mm/ Ø13 mm
Catalogus # 241-7350
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Aluminium alloy, powder coated.
- For rods up to Ø 13 mm
- For benches up to 60 mm
- Hinged screws for rapid, easy fixing
Specificaties
- Spanwijdte:60 mm/ Ø13 mm
- Omschrijving:Table clamp
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.