Uv-minilamp, long wave
Catalog # 733-2007
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Omschrijving:Langegolf-UV-minilamp
- Model:Mini-Light
- VPE:1
- Golflengte:365 nm
Specifications
About this item
Een veilige, eenvoudig te gebruiken, draagbare uv-minilamp (long wave) op batterijen.