Vortexmenger, Tornado Vortexer™
Tornado™ Vortexer
Catalogus # 444-0683
Leverancier: EDVOTEK
Ga naar:
Product Details & Documents
Compacte vortexmenger voor losse buisjes of een aantal buisjes tegelijkertijd. De menger bevat twee modi, werking via 'aanraken' en continue werking, en is ideaal voor alle experimenten waarbij krachtig gemengd moet worden.
- Krachtige motor voor efficiënt mengen
- Twee werkingsmodi
- Snelheidsbereik: 200 tot 3200 min⁻¹
Unit B×D×H: 140×160×130 mm
Specificaties
- Omschrijving:Tornado™ Vortexer
- Cat. No.:444-0683
- Toerentalbereik:200 - 3200 min⁻¹ (± 25)
- Model:Tornado™ Vortexer
- b×d×h:12,7×16,0×17,0 mm
- Gewicht:3,82 kg