ContactUsLinkComponent
Experimentenkits, simulatie van HIV-detectie door middel van western blotting (op basis van agarose)
Experimentenkits, simulatie van HIV-detectie door middel van western blotting (op basis van agarose)
Catalog # EDVO275
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Experimentenkits, simulatie van HIV-detectie door middel van western blotting (op basis van agarose)
Catalog # EDVO275
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Omschrijving:
    Simulatie van HIV-detectie door middel van western blotting (op basis van agarose)
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
De tweede assay die wordt gebruikt om een positief HIV ELISA-resultaat te bevestigen, is western blotting. Met behulp van deze kit kunnen leerlingen proteïnemonsters van hypothetische patiënten scheiden op agarosegels. De proteïnen worden vervolgens overgebracht op een membraan en gesimuleerde HIV-proteïnen worden gedetecteerd.
  • Voor 6 labgroepen
  • Elektroforese 45 minuten; blotting 's nachts; detectie 25 minuten
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, isopropanol, ijsazijnzuur en een incubator op 37 °C.
Delivery: De kit bevat instructies, positieve en negatieve controlemonsters, gesimuleerde patiëntmonsters, standaardmolecuulmassamarkers, proteïneagarose, buffer, PVDF-membraan, proteïnekleuring, filterpapier, oplossing voor het oefenen van het laden van gel.