Orders LinkContactUsLinkComponent
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Catalogus # EDVO223/AP08
Leverancier:   EDVOTEK
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Catalogus # EDVO223/AP08
Leverancier:  EDVOTEK
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Transformatie met groene fluorescente proteïne
Price
127,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In dit experiment nemen getransformeerde cellen een plasmide op dat het GFP-gen (groene fluorescente proteïne) bevat. Het GFP-gen werd uit de kwal Aequorea victoria geïsoleerd. Getransformeerde kolonies die de GFP-proteïne afscheiden, zijn zichtbaar groen bij normaal licht, maar worden helder fluorescent wanneer zij worden blootgesteld aan uv-licht (long wave).
  • Voor 10 labgroepen
  • Op plaat zetten 5 minuten; incubatie 's nachts; transformatie-efficiëntie 15 minuten
Overige benodigdheden: incubator op 37 °C, waterbad, UV-lamp (long wave).
Levering: Kit includes instructions, cells, plasmid DNA, IPTG, ampicillin, transformation solution, ReadyPour agar, Luria broth, petri dishes, sterile pipettes, loops and microtubes.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Transformatie met groene fluorescente proteïne
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.