Experimentenkits, analyse met southern blotting
Catalog # EDVO207
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Omschrijving:Southern Blot Analysis
- VPE:1
Specifications
About this item
This experiment introduces students to Southern blotting as a tool for DNA fingerprinting in a hypothetical paternity determination. DNA fragments are first separated by agarose gel electrophoresis, then transferred to a nylon membrane and finally visualised by staining.
- Voor 5 labgroepen
- Elektroforese 45 minuten, blotting 's nachts, kleuring en ontkleuring 10 minuten
Also required: Electrophoresis tank and power supply, 65 °C water batch, DNA visualisatoin system, staining net and tray, automatic micropipettes, lab glassware, microwave oven, distilled water, NaCl, NaOH, concentrated HCl, plastic wrap, and forceps.
Delivery: De kit bevat instructies, DNA-monsters voor elektroforese, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, UltraSpec-Agarose, elektroforesebuffer, pipetten, 5 voorgesneden nylonmembranen, 5 voorgesneden filterpapieren voor blotting en Blue-Blot DNA-kleuring.