Experimentenkits, minipreparatie-isolatie van plasmide-DNA
Catalogus # EDVO202
Leverancier: EDVOTEK
Specificaties
- Omschrijving:Minipreparatie-isolatie van plasmide-DNA
- VPE:1 KIT
Specificaties
Over dit artikel
Snelle isolatie van plasmide-DNA op kleine schaal is een routineprocedure die wordt gebruikt voor screening en analyse van recombinant DNA bij experimenten met klonen en subklonen. In dit experiment isoleren leerlingen plasmide-DNA zonder toxische chemicaliën zoals fenol of chloroform te gebruiken.
- Voor 5 labgroepen
- Uit te voeren in 60 minuten
Overige benodigdheden: elektroforesetank en voedingsbron, waterbad, microcentrifuge (10000 min⁻¹), verstelbare micropipet van 5 - 50 µl of micropipetten met vast volume van 40 en 50 µl, isopropanol 95 - 100% en een witlichtbox.
Levering: De kit bevat instructies, verschillende oplossingen en buffers, agarosepoeder en kleuringen.