Ready-to-Load™-kits, op DNA gebaseerde screening op pokken
Catalog # EDVO124
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Omschrijving:Op DNA gebaseerde screening op pokken, 6 gels
- VPE:1
Specifications
About this item
Dit experiment stelt een bioterrorismescenario voor, waarbij de leerlingen een gesimuleerde DNA-vingerafdruk onderzoeken om pokken te detecteren.
- Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5-50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Delivery: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.