Protein InstaStain® for 15 gels
Catalog # EDVO2016
Supplier: EDVOTEK
CAS Number:
Specifications
- VPE:15
- Omschrijving:Protein InstaStain® for 15 gels
Specifications
About this item
Met Protein InstaStain®-vellen kunnen gels sneller worden gekleurd dan met conventionele methoden.
- For 15 gels (10×10 cm)
Protein InstaStain® levert een uniforme gelkleuring van hoge kwaliteit met uitstekende resultaten wat betreft fotografie. De vellen zijn bovendien milieuvriendelijk omdat deze een vaste matrix gebruiken, waardoor er geen grote hoeveelheden vloeibare kleurstof of afval worden geproduceerd.
Protein InstaStain® can be used to stain the most common gels of various sizes (ranging from 8×8 to 13×13 cm).