Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
CRS Advanced Filter System Gas Purifiers
CRS Advanced Filter System Gas Purifiers
  • Catalog No:
  • SGEA202912
  • SGEA202906
  • SGEA202914
  • SGEA202913
  • SGEA202902MN
  • SGEA202905
  • SGEA202904
  • SGEA202903
  • SGEA202900MN
  • SGEA202955
  • SGEA202950
  • Max. debiet:
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • Nominal flow rate:
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • 0.5 L/min
  • Øxl:
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • 50×50 mm
  • Max. druk:
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
Frequently Bought Together