SPE Column, NBE PSCX
Column NBE PSCX, PSCX, 200 Å, 15 µm, 1 ml, 5 mg
Catalogus # TCAT687-0051R-NBE
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Ideal for basic target compounds.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
Specificaties
- Partikelgrootte:15 µm
- Poriëngrootte:200 Å
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Column NBE PSCX
- Bedgewicht:5 mg
- Fase:PSCX
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.