SPE Column, NBE MAESTRO
Column NBE MAESTRO, MAESTRO, 10 µm, 1 ml, 5,0 mg
Catalogus # TCAT613-0051R-NBE
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
Silica-based sorbent with C18 bonding in proprietary coverage.
- Reversed-phased
- Liquid handler compatible
Uses a combination of filtration and sorbent interaction. Ideal for pass-through sample preparation techniques to remove phospholipids, proteins and particulates from sample matrices.
Specificaties
- Partikelgrootte:10 µm
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Column NBE MAESTRO
- Bedgewicht:5,0 mg
- Fase:MAESTRO
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.