Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Leverancier:   Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Leverancier:  Tecan
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • TCAT610-0101R
  • TCAT610-315C
  • TCAT610-0201R
  • Endcapping:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Partikelgrootte
    Capaciteit
    Bedgewicht
    Beschikbaarheid
    Price
  • TCAT610-0101R
    Column Cerex TRACE-N
    Column Cerex TRACE-N
    10 µm
    1 ml
    10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT610-0101R
    Endcapping
    Ja
  • TCAT610-315C
    Column Cerex TRACE-N
    Column Cerex TRACE-N
    10 µm
    3 ml
    15 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT610-315C
    Endcapping
    Ja
  • TCAT610-0201R
    Column Cerex TRACE-N
    Column Cerex TRACE-N
    10 µm
    1 ml
    20 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT610-0201R
    Endcapping
    Ja