Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Catalogus # TCAT30162758
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Specificaties
- Partikelgrootte:60 µm
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:column Cerex® PPBA
- Bedgewicht:50 mg
- Fase:PBA
- Cat. No.:TCAT30162758
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.