Cerex® PSAX SPE Column
Column Cerex PSAX; 10 mg, PSAX, 80 Å, 17 µm, 1 ml, 10 mg
Catalogus # TCAT615-0101R
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
Mixed mode reverse-phase with an anion exchanger for acidic compounds.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
A 17 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contat zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for acidic target compounds.
Specificaties
- Partikelgrootte:17 µm
- Poriëngrootte:80 Å
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Column Cerex PSAX; 10 mg
- Bedgewicht:10 mg
- Fase:PSAX
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.