Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
About this item
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
- Geschikt voor contact met levensmiddelen
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Ideaal voor natte en droge inhoud
- Doypack®-verpakking
- Ideaal voor presentatie in het schap
- Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
5 Options Available Below
Product Details & Documents
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
- Geschikt voor contact met levensmiddelen
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Ideaal voor natte en droge inhoud
- Doypack®-verpakking
- Ideaal voor presentatie in het schap
- Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Product Information
- OmschrijvingCapaciteitMateriaalDikteb×lAvailabilityPrice
- Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset100 mlPET/CPPPAPER40/PET12/CPP6085×125 mmLog in for availability1 * 500 ST313,00 €
- Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×32 mm bottom gusset250 mlPET/CPPPAPER40/PET12/CPP60110×160 mmLog in for availability1 * 500 ST350,00 €
- Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×35 mm bottom gusset500 mlPET/CPPPAPER40/PET12/CPP60130×190 mmLog in for availability1 * 500 ST385,00 €
- Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×40 mm bottom gusset750 mlPET/CPPPAPER40/PET12/CPP60160×230 mmLog in for availability1 * 500 ST437,00 €
- Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset1000 mlPET/CPPPAPER40/PET12/CPP60180×255 mmLog in for availability1 * 500 ST500,00 €