Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Meubilair
Opslagkasten
Visible Storage Cabinet, 12 Drawers
Visible Storage Cabinet, 12 Drawers
Visible Storage Cabinet, 12 Drawers
Catalog # MULC14211.294.3
Supplier:
MULTIROIR
Expand image
Visible Storage Cabinet, 12 Drawers
Catalog # MULC14211.294.3
Supplier:
MULTIROIR
Specifications
Kleur:
donkerblauw
Omschrijving:
Visible storage cabinet, 12 drawers, interior dimension: 92W×59H mm
Materiaal:
PP
b×d×h:
310×180×290 mm
VPE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation