Microscope Slides with Cut Edges
Microscope slides, pack of 1000 slides, wit, Glas, 1 mm, 76×50 mm
Catalogus # MARI1100290091
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Microscope slides, pack of 1000 slides
- l×b:76×50 mm
- Materiaal:Glas
- Dikte:1 mm