ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
 :  Ansell
undefined
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE58-201/10
  • ANSE58-201/8
  • ANSE58-201/9
  • Model:
  • 58-201
  • 58-201
  • 58-201
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Voeringmateriaal:
  • Acryl
  • Acryl
  • Acryl
  • Manchetstijl:
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • Goedgekeurd voor voedselcontact:
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together