ContactUsLinkComponent
Micro-Touch® NitraFree™ Examination Gloves, Nitrile, Powder-Free
Micro-Touch® NitraFree™ Examination Gloves, Nitrile, Powder-Free
Certificaten
undefined
Micro-Touch® NitraFree™ Examination Gloves, Nitrile, Powder-Free
Specificaties
  • Catalog No:
  • ANSM6034514
  • ANSM6034513
  • ANSM6034512
  • ANSM6034511
  • ANSM6034510
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Materiaal:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Afwerking:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Manchetstijl:
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Vingerdikte:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Handpalmdikte:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • FDA gereguleerd:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • ASTM-nr.:
  • D6319
  • D6319
  • D6319
  • D6319
  • D6319
Specificaties
Frequently Bought Together