Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetrische oplossing low in carbonate
REGES20101LC
: REAGECON
:
- Verpakking:HDPE bottle GL45
- VPE:1 L
- Seq:5037
:
:40 g/mol
:1 g/cm³ (25 °C)
:Kamertemperatuur
:215-185-5
:1824
:8,III
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548