ContactUsLinkComponent
TAAG X25 Tez-Q
TAAG X25 Tez-Q
N° de catalogue TAAGTGG0008
Fournisseur:  KREGLINGER EUROPE
Numéro CAS:  
TAAG X25 Tez-Q
N° de catalogue TAAGTGG0008
Fournisseur:  KREGLINGER EUROPE
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Model:
    V-FX06-1
  • VPE:
    96 Vial
  • Omschrijving:
    One step extraction
Spécifications
À propos de cet article
One step bacterial DNA extraction kit for food, beverage, surfaces, handlers, water and environmental samples.