Orders LinkContactUsLinkComponent
TAAG E41 Universal Pathogens
TAAG E41 Universal Pathogens
TAAG E41 universal pathogens, V-FE04-1, 1 jar - 500 g, 1
Catalogus # TAAGTGG0003
Leverancier:   KREGLINGER EUROPE
TAAG E41 Universal Pathogens
Catalogus # TAAGTGG0003
Leverancier:  KREGLINGER EUROPE
CAS-nummer:  
TAAG E41 Universal Pathogens
TAAG E41 Universal Pathogens
TAAG E41 universal pathogens, V-FE04-1, 1 jar - 500 g, 1
CAS-nummer:  
Price
535,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dehydrated enrichment media for growing Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Listeria monocytogenes in food samples. It contains selected growth factors and nutritional requirements optimized to promote pathogens development.
Specificaties
Specificaties
  • Model:
    V-FE04-1
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    TAAG E41 universal pathogens
  • Bestanddelen:
    1 jar - 500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.