Orders LinkContactUsLinkComponent
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Leverancier:   ALSICO
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Leverancier:  ALSICO
Certificaten
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Multirisk jackets especially designed for APC 2.
  • ATPV value: 26,6 cal/cm²
  • ELIM value: 21 cal/cm²
  • Modern fit
  • Upright, rounded collar
  • Centre front closure with hidden press studs, ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
  • Piping in accent colour
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • ALSW1030928-S
  • ALSW1030928-M
  • ALSW1030928-L
  • ALSW1030928-XL
  • ALSW1030928-2XL
  • ALSW1030928-3XL
  • ALSW1030928-4XL
  • Kledingstuk toepassing:
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Risk area:
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Geslacht:
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Sluitingstype:
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Stof:
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Gewicht:
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Kleur
    Confectiemaat
    Pasvorm van kledingstuk
    Beschikbaarheid
    Price
  • Multirisk
    grijs
    S
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-S
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    M
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-M
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    L
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-L
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    XL
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-XL
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    XXL
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-2XL
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    3XL
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-3XL
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²
  • Multirisk
    grijs
    4XL
    Regular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030928-4XL
    Kledingstuk toepassing
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Long
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Gewicht
    480 g/m²