Orders LinkContactUsLinkComponent
ISAspher HPLC Columns, C8 Select
ISAspher HPLC Columns, C8 Select
Leverancier:   ISERA
ISAspher HPLC Columns, C8 Select
Leverancier:  ISERA
Certificaten
24 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
HPLC column of the ISAspher line guarantee the highest possible reliability in a wide range of applications.
  • The production of the silica used as well as the functionalisation are carried out according to highly developed and validated process
  • Reliable and proven
  • Flexibility and robustness for every HPLC application
This ensure unchanged properties of the stationary phases in terms of selectivity and consistent chemical properties.
Direct scale-up e.g. starting from a particle size of 5 µm to semi-preparative or preparative applications (up to 45 µm particle size) can be easily implemented. Of course, the same applies for a scale-down, e.g. to a 3 µm particle size, if a speed-optimised analytical method has to be established.
Certifications: Individual test certificate is enclosed with each column.
Livraison: Columns are delivered in solvent which is suitable for reversed phase chromatography.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • ISERA111-R25A00
  • ISERA111-R25B00
  • ISERA111-R25C00
  • ISERA111-R25D00
  • ISERA111-R25E00
  • ISERA111-R25F00
  • ISERA111-R25G00
  • ISERA111-R25H00
  • ISERA111-R25J00
  • ISERA111-R25K00
  • ISERA111-R25L00
  • ISERA111-R25M00
  • ISERA111-R25N00
  • ISERA111-R25P00
  • ISERA111-R25Q00
  • ISERA111-R25R00
  • ISERA111-R25S00
  • ISERA111-R25T00
  • ISERA111-R25U00
  • ISERA111-R25V00
  • ISERA111-R25W00
  • ISERA111-R25X00
  • ISERA111-R25Y00
  • ISERA111-R25Z00
  • Phase name:
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • Koolstofgehalte:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • Endcapping:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. druk:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH-bereik:
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • Oppervlakte:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • Opslag:
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • Shipping conditions:
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
  • Verzonden met testeluens.
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Kolomtype
    Kolombehuizing
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Ø inw.
    Lengte
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 1 ST
       239,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25A00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 245,00 €
    245,00 €
    1 * 1 ST
       245,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25B00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 1 ST
       249,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25C00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 253,00 €
    253,00 €
    1 * 1 ST
       253,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25D00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 273,00 €
    273,00 €
    1 * 1 ST
       273,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25E00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    2,0 mm
    300 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 283,00 €
    283,00 €
    1 * 1 ST
       283,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25F00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 212,00 €
    212,00 €
    1 * 1 ST
       212,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25G00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 221,00 €
    221,00 €
    1 * 1 ST
       221,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25H00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 227,00 €
    227,00 €
    1 * 1 ST
       227,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25J00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 230,00 €
    230,00 €
    1 * 1 ST
       230,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25K00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 252,00 €
    252,00 €
    1 * 1 ST
       252,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25L00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    3,0 mm
    300 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25M00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 181,00 €
    181,00 €
    1 * 1 ST
       181,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25N00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 1 ST
       196,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25P00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 203,00 €
    203,00 €
    1 * 1 ST
       203,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25Q00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 1 ST
       211,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25R00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1 ST
       241,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25S00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,0 mm
    300 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 1 ST
       257,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25T00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 184,00 €
    184,00 €
    1 * 1 ST
       184,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25U00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25V00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 1 ST
       211,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25W00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25X00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 1 ST
       257,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25Y00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.
  • Analytisch
    Roestvrij staal
    100 Å
    5 µm
    4,6 mm
    300 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 275,00 €
    275,00 €
    1 * 1 ST
       275,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISERA111-R25Z00
    Phase name
    ISAspher
    Koolstofgehalte
    10%
    Endcapping
    Ja
    Max. druk
    400 bar
    pH-bereik
    2,5 - 7,5
    Oppervlakte
    330 m²/g
    USP code
    L7
    Opslag
    RT
    Shipping conditions
    Verzonden met testeluens.