Label Printer, AZERTY, M710
M710 label printer AZERTY, 50,80 mm (max. label width)
N° de catalogue BRDY317814
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Portable printer.
- Get lightning-fast print speeds: 76,2 mm per second, plus cut labels automatically
- Work longer – print 4500 labels on a full battery charge
- Enjoy more durability with a printer that withstands 1,20 m drops, blowing sand and dust
- Print what you need, how you need – text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
- Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
More speed. Less mess. It’s our fastest, most advanced portable printer yet. Print 76,2 mm per second. Auto-cut labels. Work all day on one charge. Use one device for 100’s of applications, printing on the toughest materials around.
Informations sur les accessoires: M7-;M7C-;BM7-;BM7C-;M6-;M6C-;BM-;BMC-.
Livraison: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, drivers, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a users guide, a Brady Workstation Basic Design Software, a Media Adapter, a roll of M7C-1000 (recommended usage per day)-595-WT and an M7-R6000 ribbon.
Spécifications
- Print breedte (maximaal):50,80 mm (max. label width)
- Omschrijving:M710 label printer AZERTY
- Cat. No.:BRDY317814
- Modes:Stand-alone and peripheral
- Print speed:1000 (recommended usage per day)
- Print method:Thermal transfer
- Label:Continuous and die-cut
- Print resolution:300 dpi
- Printer:Monocolour
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- BRDY175674Rechargeable NiMH battery for M510/M610/M710 printers, grey, 57,00W×109,98H×25,00D mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 97,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- BRDY175673Rechargeable lithium-ion battery for M510/M610/M710 printer, grey, 59,94W×94,50H×29,05D mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 269,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingVoorDisponibilitéPrix
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- BRDY195526Brady workstation CLP/GHS app via downloadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 369,99 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingVoorDisponibilitéPrix
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingVoorDisponibilitéPrix
- BRDY149445Brady workstation scan- en printsoftwarepakketBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €