Orders LinkContactUsLinkComponent
Adipohydrazide ≥99%
Adipohydrazide ≥99%
20 kg
Catalogus # SPCMA3802-20KGBL
Leverancier:   Spectrum Chemical
Adipohydrazide ≥99%
Catalogus # SPCMA3802-20KGBL
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  1071-93-8
Adipohydrazide ≥99%
20 kg
CAS-nummer:  1071-93-8
Price
2 660,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Adipic Acid Dihydrazide, also known as ADH or Adipohydrazide, can be used as a hardener for epoxy resins and for cross-linking water-based emulsions. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.
Synoniemen:  Adipyl hydrazide
  • CAS-nummer:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007614
  • Molecular Weight:174.2 g/mol
  • Kokend Pt:446 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:181…182 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:213-999-5
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    99% Min.
Specificaties
  • VPE:
    20 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.