Iron(II) sulphate heptahydrate ≥99.5%, granular FCC
Leverancier: Spectrum Chemical
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7782-63-0
:
Formule:FeSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149719
:278.02 g/mol
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Assay (FeSO₄.7H₂O):99.5 - 104.5%
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
- Mercury:max. 1 mg/kg
- Identification:To Pass Test
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together