Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyurea ≥97% USP
Hydroxyurea ≥97% USP
Leverancier:   Spectrum Chemical
Hydroxyurea ≥97% USP
Leverancier:  Spectrum Chemical
Certificaten
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Hydroxyurea, USP is an antineoplastic drug used in myeloproliferative disorders. It has also been considered useful in treating painful attacks in sickle-cell disease and diseases like AIDS. The USP grade indicates it is graded suitable for personal care, cosmetic and pharmaceutical applications. All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synoniemen:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS-nummer:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Merck index:13,04874
  • Kokend Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:142…144 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-821-7
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    97% Min.
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass, amber
    25 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 616,00 €
    616,00 €
    1 * 25 mg
       616,00 €
  • 50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1 020,00 €
    1 020,00 €
    1 * 50 g
       1 020,00 €
  • Glass, amber
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 6 880,00 €
    6 880,00 €
    1 * 500 g
       6 880,00 €
  • 12 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - 13 500,00 €
    13 500,00 €
    1 * 12 kg
       13 500,00 €
  • 25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.