Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom Tunics
Cleanroom Tunics
Leverancier:   ALSICO HIGHTECH
Cleanroom Tunics
Leverancier:  ALSICO HIGHTECH
Certificaten
Cleanroom Tunics
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These shirts are made of Movix (96% polyester, 4% carbon). Suitable for C and D classes or ISO 7 to 9 cleanrooms. For higher cleanroom classes worn as an undergarment piece under a coverall. Can also be used for clean areas.
  • V-neck
  • Long inserted sleeves
  • Seamed at waist
Usable in ISO 7 to 9.
Certifications: IEST-RP-CC003.5
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • ALSO1033607-XS
  • ALSO1033607-S
  • ALSO1033607-M
  • ALSO1033607-L
  • ALSO1033607-XL
  • ALSO1033607-XXL
  • ALSO1033607-3XL
  • Kledingstuk toepassing:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Geslacht:
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Stof:
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
  • Gewicht:
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
  • 152 g/m²
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Confectiemaat
    Beschikbaarheid
    Price
  • donkerblauw
    XS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-XS
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    S
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-S
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    M
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-M
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-L
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-XL
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    XXL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-XXL
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²
  • donkerblauw
    3XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,30 €
    42,30 €
    1 * 1 ST
       42,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1033607-3XL
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Geslacht
    Uniseks
    Stof
    Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
    Gewicht
    152 g/m²