Masterflex® Universal Pressure Sensor Adapter Cable, Avantor®
Masterflex® universal pressure sensor adaptor cable, bare wire- MasterSense™ pump systems, 6' cable, 6' cable
MFLX07526-99
Adapts a variety of sensors to the MasterSense™ Sensor AUX input.
- Designed for use with 0-20/4-20 mA or 0-5,0-10 V sensors
- Includes 24VDC power out pins for loop powered circuits up to 50 mA
Connection cable allows for integration of variety of sensors into Masterflex® MasterSense™ pump systems. Reference MasterSense™ instruction manual for wiring diagrams and detail.
- Omschrijving:Masterflex® universal pressure sensor adaptor cable, bare wire- MasterSense™ pump systems, 6' cable
- Included accessories:6' cable
- Cat. No.:MFLX07526-99
- Max. druk:100 psi
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.