Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mini-vortexmixer
VWR®, Mini-vortexmixer
Mini vortex mixer, Tubes up to Ø 30 mm
Catalog # 444-1337
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Mini-vortexmixer
Catalog # 444-1337
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Mini-vortexmixer
VWR®, Mini-vortexmixer
Mini vortex mixer, Tubes up to Ø 30 mm
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De mini-vortexmixer is door zijn compacte formaat, gebruiksgemak en economische prijs de ideale vortexmixer voor elk laboratorium. De vaste snelheid van 3000 min⁻¹ zorgt ervoor dat er geen mengkracht wordt opgeofferd.
  • Extreem compact en eenvoudig te bedienen
  • Krachtig vortexen voor buizen tot Ø 30 mm
  • De verfijnde stalen basis is ontworpen om de stabiliteit van het product te garanderen
Specifications
  • Omschrijving:
    Mini vortex mixer
  • Voor:
    Tubes up to Ø 30 mm
  • Cat. No.:
    444-1337
  • Afmetingen:
    96×85 mm
  • Toerental:
    3000 min⁻¹
  • Inhoud:
    80 ml
  • Gewicht:
    0,55 kg
  • Cirkelbeweging:
    4,5 mm