Cleanroom handschoenen, polyisopreen, steriel, Biogel® PI Tech Indicator® onderhandschoen
Leverancier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Certificaten
Over dit artikel
Deze steriele, blauwe cleanroom onderhandschoenen met kralenmanchetten en gebogen vingers zijn gemaakt om te worden gedragen in combinatie met de Biogel® PI Tech overhandschoen om een Breach Indication System te vormen. De handschoenen zijn geschikt voor gebruik in aseptische en Class 100 (ISO 5)/EU GMP Grade A-omgevingen.
- Blauwe onderhandschoen kan samen met Biogel® PI Tech worden gedragen om een Breach Indication System te vormen
- Overtreft de industrienorm voor breukkracht, treksterkte en rek
- Getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemiddelen
- Synthetisch polyisopreen
- Biogel® hydrogelpolymeercoating voor eenvoudig aantrekken
- Elke handschoen (100%) is getest op luchtinflatie op gaten die doorgaans niet worden gedetecteerd bij een visuele inspectie
Ideaal voor gebruik in gecontroleerde omgevingen, in medische en onderzoekslaboratoria, in de farmaceutische industrie en in de biotechnologie.
Certificeringen: EN 455, ASTM D3577, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, AQL 0,65, Kwaliteit/Milieu ISO 13485, ISO 14001, Sterilisatie ISO 11137, Virale penetratie ISO 16604, ASTM F1671, Allergeniciteit ISO 10993, Pyrogeniciteit ASTM D7102, Etikettering EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420.
Verpakking: Één paar per verpakking, in een hoogwaardige polyethyleen binnenverpakking, verpakt in een folieverpakking. 25 paar per binnenste LDPE-polybag f; 2 binnenste LDPE-polybags zijn verpakt in een buitenste LDPE-polybag. Vier buitenste polybags per transportdoos, in totaal 200 paar.
Specificaties
- Catalog No:
- 112-6372
- 112-6373
- 112-6374
- 112-6375
- 112-6376
- 112-6377
- 112-6362
- 112-6363
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Lage impact op de fabricage, Duurzame verpakking
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Latex/latexvrij:
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Gepoederd/poedervrij:
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- Cleanroomklasse:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Manchetstijl:
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Boorddikte:
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- Vingerdikte:
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- Handpalmdikte:
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- Trekvastheid:
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- Eindverlenging:
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- EN-norm:
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- Milieu certificering:
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
Specificaties
Frequently Bought Together