Leren handschoenen, Oves A260
Leverancier: Portwest
Certificaten
Over dit artikel
Deze leren bestuurdershandschoen is gemaakt van geitenleer, een van de zachtste en sterkste leersoorten die op de markt verkrijgbaar zijn.
- Klassieke leren driver
- Gemaakt van hoogwaardig duurzaam geitenleer
- Ademend leer voor gebruik in milde en warme klimaten
- Elastische manchetten voor een veilige pasvorm
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
Het ademende leer is geweldig voor gebruik in milde en warme klimaten en voorkomt dat de handen oververhit raken.
Certificeringen: EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
Verpakking:
Specificaties
- Catalog No:
- PRTWA260GRRXL
- PRTWA260GRRXXL
- PRTWA260GRRL
- PRTWA260GRRM
- Model:
- A260
- A260
- A260
- A260
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Manchetstijl:
- Elastisch
- Elastisch
- Elastisch
- Elastisch
- EN-norm:
- EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
Specificaties
Frequently Bought Together