Verpakkingstape
Packaging tape, 48 mm wide, 66 m roll
Catalog # 819-0142
Supplier: DESCO
Jump to:
Product Details & Documents
Desco Europe verpakkingsband is een conventionele zelfklevende PVC-tape.
- Geschikt voor verzegeling van secundaire verpakkingen zoals kartons
- Conventionele gele PVC-zelfklevende tape, niet bedoeld voor EPA-gebruik
- Zwart bedrukt met logo en tekst conform EN 61340-5.
Gebruikt een acrylgomlijm. De tape is geel en bedrukt in zwart met het ESD-gevoeligheidssymbool (Ref:) EN 61340-5-1) waarschuwt dat de verpakking ESD-gevoelige inhoud bevat en alleen mag worden geopend door een geaarde operator op een ESD-beschermde werkplek.
De tape is tribo-opladend en niet geschikt voor gebruik in een EPA. Geschikt voor het verzegelen van secundaire verpakkingen van elektrogevoelige apparaten zoals kartonnen dozen.
Tape bedrukt met tekst: Let op: neem voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van elektrogevoelige apparaten.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Omschrijving:Packaging tape, 48 mm wide, 66 m roll