Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissipatieve documentmappen
Document wallets, A7 Landscape (82H×117W mm), 6 pockets, helder
  115-3061
 :   DESCO
Dissipatieve documentmappen
  115-3061
 :  DESCO
Dissipatieve documentmappen
Document wallets, A7 Landscape (82H×117W mm), 6 pockets, helder
6,40 €
1 * 6 ST
Dissipatieve documentmappen van stijve, laagladende antistatische vinyl met zelfklevende achterkant, ontworpen voor gebruik binnen ESD-beschermde zones (EPA). Onbeschermde documenten kunnen elektrostatische lading vasthouden die schade kan veroorzaken aan elektrogevoelige apparaten (ESDS).
  • De producten bevatten antistatische toevoegingen die naar het oppervlak migreren
  • De zakjes hebben duimgaten en geen markeringen.
De zakjes zijn gemaakt van heldere vinylfolie met lage lading en dissipatieve eigenschappen, waardoor elektrostatische lading wordt afgevoerd bij contact met een geaarde operator of oppervlak.
De zakjes gebruiken een kleefstof die geen resten achterlaat op de meeste oppervlakken. Dichtheid is 0,99 tot 1,02 g/ccm. Auto-ontstekingstemperatuur is hoger dan 250 ºC.
Filmeigenschappen:
Dichtheid: 1,3 g/ccm
Koudebreuktemperatuur: –20 ºC
Warmteafbuigtemperatuur: +70 ºC
Filmdikte en tolerantie: 200 μm en ±10%
Uitgassing 180 °C, <10E-5 Torr, 24 u: 0,53% TML / 0,09% CVCM
Oppervlakteresistentie @ 22 °C / 15% rH (IEC 61340-2-3): <1×10¹¹ ohm
Laadvervaltijd @ 22 °C / 15% rH (EIA 541 app. F): 0,1 s
12 dagen ovenveroudering bij 70 ºC: Oppervlakteresistentie <1×10¹¹ ohm, ladingsafvaltijd <2 s
 : Ze voldoen aan of overtreffen de vereisten voor oppervlakteresistentie volgens EN 61340-5-1 en verpakkingsnorm IEC 61340-5-3.
 :
 :
 :
 :
  • Kleur:
    helder
  • Omschrijving:
    Document wallets, A7 Landscape (82H×117W mm), 6 pockets