Slim EBP-stang.
Product Details & Documents
De Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (of Common Ground Point) is ontworpen voor installatie onder werkbanken, waar hij toegankelijk is voor alle aardingskabels, maar beschermd tegen stoten of schade.
- Verbind de aardingkabel met een geschikte aardingsbron
- Een reserve ringterminal wordt meegeleverd als de kabel moet worden ingekort
Met een breedte van slechts 15 mm, bijzonder geschikt voor werkbanken met smalle randen. Het product wordt geleverd met achter gemonteerde schroeven die worden vastgehouden door zelfborgende ringen, wat de installatie vereenvoudigt. Het ontwerp van de ABS-kunststof behuizing biedt stevigheid, en afgeronde hoeken zorgen voor comfort tijdens gebruik.
Een 1 mega-ohm weerstand is ingebouwd in elke connector. Het normale aardingscontact is verbonden via individuele weerstanden met een vermogen van ½ W. Bij spanning op een werkstationelement beperkt de weerstand de foutstroom tot minder dan 0,3 mA bij 240 V. De weerstand weerstaat 500 VDC gedurende 6 minuten.
Volgens EN 61340-5-2 paragraaf 5.1.1 wordt een nominale weerstand van 1 megaohm doorgaans gebruikt in polsbanden en voor aarding van werkoppervlakken. In geval van aanraking van een onder spanning staande geleider beperkt deze weerstand de stroom tot minder dan 0,5 mA voor standaard netspanningen. Stroombeperkings- of uitschakelapparaten moeten ook worden overwogen en kunnen in sommige gebieden wettelijk verplicht zijn.
De operator sluit de polsband aan op de stud via een spiraalkabel. Een tweede stud kan worden gebruikt om een werkoppervlak aan te sluiten. De derde aansluiting is beschikbaar voor gastgebruik of om een ander item, zoals een karretje, te aarden. Periodieke verificatie van de aardingsverbinding moet deel uitmaken van het ESD-controleprogramma.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Kleur:geel
- Omschrijving:Slim EBP bar with 3×10mm studs
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.